Print…
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate(Chunks or pellets), Hydroxymethanesulphinic acid sodium salt dihydrate, Formaldehyde sodium sulphoxylate dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate hydrate, Rongalite dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate dihydrate
Estabilização: Estabilizado com carbonato de sódio (Na₂CO₃)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
8.06455.0100EA 27.5 EUR
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Fórmula: CH₃NaO₃S·2H₂O
Peso Molecular: 154.12 g/mol
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1.8 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150598
Número CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Encomendar
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) ≥ 97.0 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %
Identity (IR) passes test