Print…
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 40.2 EUR
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid monohydrate
Fórmula: C₂H₂O₃·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149497
Número CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material