Print…
Diallylamine
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03521.0250 8.03521.1000 8.03521.9010 8.03521.9015
8.03521.0250EA 55.9 EUR
8.03521.0250 8.03521.1000 8.03521.9010 8.03521.9015
Diallylamine
Diallylamine
Fórmula: C₆H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008642
Número CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 (6.1, 8),II
Encomendar
Solubility 86 g/l (20 °C)
Melting Point -88 °C
Molar Mass 97.15 g/mol
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 24.2 hPa (20 °C)
Flash Point 11 °C
Refractive Index 1.4405 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.93 - 14.2 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (9.7 g/l, H2O)
Ignition Point 273 °C