Print…
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
8.03503.0100EA 27 EUR
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008216
Número CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
UN: 2734
ADR: 8 (3) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.17 g/mol
Boiling Point 132 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (30 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4415 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 12.35 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C