Print…
Cysteaminium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-MEA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 43 EUR
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Fórmula: C₂H₇NS·HCl
Peso Molecular: 113.61 g/mol
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012904
Número CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Encomendar
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test