Print…
Crotonaldeído mistura de isômeros ≥99.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Butenal, mixture of cis and trans, Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02667.0100 8.02667.1000
8.02667.0100EA 56.3 EUR
8.02667.0100 8.02667.1000
Crotonaldeído mistura de isômeros ≥99.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Crotonaldeído
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007003
Número CAS: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1 (3) I