Print…
Ammonium sulfite 35% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 19.9 EUR
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulfite 35% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Fórmula: H₈N₂O₃S
Peso Molecular: 116.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9
Encomendar
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)