Print…
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethylenediamine dihydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9050
8.00948.0005EA 24.9 EUR
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9050
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Ethylenediammonium dichloride
Fórmula: C₂H₁₀Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012524
Número CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Encomendar
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 133.02 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Hill Formula C2H10Cl2N2
Chemical Formula H2NCH2CH2NH2 * 2HCl