Print…
Acryloyl chloride estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com fenotiazina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00826.0100 8.00826.0500
8.00826.0100EA 109 EUR
8.00826.0100 8.00826.0500
Acryloyl chloride estabilizada, Sigma-Aldrich®
Acryloyl chloride
Fórmula: C₃H₃ClO
Peso Molecular: 90.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000731
Número CAS: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3488
ADR: 6.1 (3, 8) I
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 90.5 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106.6 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic