Print…
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 28.3 EUR
8.00610.0250 8.00610.1000
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% estabilizada, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers)
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004536
Número CAS: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Encomendar
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test