Print…
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate estabilizado para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 52.4 EUR
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate estabilizado para síntese
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005137
Número CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),III