Print…
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00589.0100 8.00589.0500
8.00589.0100EA 42.5 EUR
8.00589.0100 8.00589.0500
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 90551-76-1
EINECS: 292-094-7
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -25 °C
Boiling Point 300 °C
Flash Point 105 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
assay n-C12 isomer (GC, area%) 60.0 - 70.0 % (a/a)