Print…
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Allyl glycidyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00259.0250 8.00259.2500
8.00259.0250EA 101 EUR
8.00259.0250 8.00259.2500
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether, Sigma-Aldrich®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005143
Número CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -100 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 264 °C