Print…
3-Cloropropeno estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Estabilização: Estabilizado com óxido de propileno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 32 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Cloropropeno estabilizada, Sigma-Aldrich®
3-Cloropropeno
Fórmula: C₃H₅Cl
Ponto de ebulição: 44 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000984
Número CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00286
Encomendar
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C