Print…
Triethanolamine hydrochloride, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08357.0100 1.08357.1000
1.08357.0100EA 48.2 EUR
1.08357.0100 1.08357.1000
Triethanolamine hydrochloride, Millipore®
Triethanolamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₆ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012596
Número CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2