Print…
Cloreto de alumínio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
8.01081.0100EA 50.2 EUR
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
Cloreto de alumínio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de alumínio
Fórmula: AlCl₃
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…181 °C
Densidade: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Encomendar
Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material