Print…
Methyl-5-hydroxynicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0841-1G H0841-25G H0841-5G
TCIAH0841-1GEA 39 EUR
TCIAH0841-1G TCIAH0841-25G TCIAH0841-5G
Methyl-5-hydroxynicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-5-hydroxynicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Número MDL : MFCD00191521
Número CAS: 30766-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1036875bbc12d524975b5f0972c328ffb2da7845&vid=1036875bbc12d524975b5f0972c328ffb2da7845&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 195.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency