4-Ethylphenylacetylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Ethylphenyl)acetylene, 1-Ethyl-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-ethylbenzene, (4-Ethylphenyl)ethyne
E0749-25G
E0749-5G
TCIAE0749-25GEA
390
EUR
TCIAE0749-25G
TCIAE0749-5G
4-Ethylphenylacetylene ≥97.0% (por GC)
4-Ethylphenylacetylene
Fórmula:
C₁₀H₁₀ Ponto de ebulição: 192°C Ponto de Inflamação: 71°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00173887 Número CAS: 40307-11-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |