Cloreto de alumínio, anidro 99%, granular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
A11892.0BEA
52.1
EUR
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
Cloreto de alumínio, anidro 99%, granular
Cloreto de alumínio
Purity: 99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Fórmula:
AlCl₃ Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 190 °C (sublimação) Densidade: 2,44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003422 Número CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |