Cloreto de alumínio, anidro ≥99.985% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum chloride
88488.06
88488.18
88488.30
88488.06EA
98.3
EUR
88488.06
88488.18
88488.30
Cloreto de alumínio, anidro ≥99.985% (baseado em metais)
Cloreto de alumínio
Purity: 99.985%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder
Density: 2.44
Appearance: White to yellow
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Fórmula:
AlCl₃ Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 190 °C (sublimação) Densidade: 2,44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003422 Número CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |