Cloreto de alumínio, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum chloride
Ampulado sob árgon
44313.14
44313.22
44313.14EA
308
EUR
44313.14
44313.22
Cloreto de alumínio, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cloreto de alumínio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190°subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Fórmula:
AlCl₃ Peso Molecular: 133.34 g/mol Ponto de ebulição: 180 Ponto de Fusão: 190 °C. (sublimação) Densidade: 2.44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003422 Número CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8 II Merck Index: 14,337 |