Print…
Cloreto de alumínio, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum chloride
Ampulado sob árgon
14552.06 14552.14 14552.22
14552.06EA 101 EUR
14552.06 14552.14 14552.22
Cloreto de alumínio, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Cloreto de alumínio
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Fórmula: AlCl₃
Peso Molecular: 133.34 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: 190 °C (sublimação)
Densidade: 2.44
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337