Cloreto de alumínio, anidro, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum chloride
12298.30
12298.A1
12298.D9
12298.30EA
54.6
EUR
12298.30
12298.A1
12298.D9
Cloreto de alumínio, anidro, grade reagente
Cloreto de alumínio
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Lump/Powder
Density: 2.44
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to gray
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Solubility: Reacts violently with water with liberation of heat; soluble in HCl, ether, ethanol
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Petroleum refining, as acid catalyst, nucleating agent for titanium dioxide pigment, manufacturing of rubbers and lubricants
Fórmula:
AlCl₃ Peso Molecular: 133.34 g/mol Ponto de ebulição: 180 Ponto de Fusão: 190 °C (sublimação) Densidade: 2.44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003422 Número CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8 II Merck Index: 14,337 |