Print…
Aminoguanidine hydrochloride
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
81530-10 81530-100 81530-25 81530-50
CAYM81530-10EA 47.3 EUR
CAYM81530-10 CAYM81530-100 CAYM81530-25 CAYM81530-50
Aminoguanidine hydrochloride
Aminoguanidine hydrochloride
Fórmula: CH₇ClN₄
Número MDL : MFCD00039074
Número CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7