Print…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
10007132-1 10007132-10 10007132-25 10007132-5
CAYM10007132-1EA 39.8 EUR
CAYM10007132-1 CAYM10007132-10 CAYM10007132-25 CAYM10007132-5
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Número MDL : MFCD00008062
Número CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5