Print…
Cloreto de alumínio, anidro 99.999% (baseado em traços de metais), pó para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum chloride
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 181 EUR
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Cloreto de alumínio, anidro 99.999% (baseado em traços de metais), pó para análise
Cloreto de alumínio
Fórmula: AlCl₃
Peso Molecular: 133.34 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: 194 °C
Densidade: 2.44 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm