3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20042.03
L20042.06
L20042.03EA
31.9
EUR
L20042.03
L20042.06
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
3-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 393-53-3
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 251-254° dec.
Beilstein Reference: 383678
Fórmula:
C₆H₄FNO₂ Ponto de Fusão: 251…254 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03789251 Número CAS: 393-53-3 |