(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19586.03
L19586.06
L19586.14
L19586.03EA
28.6
EUR
L19586.03
L19586.06
L19586.14
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 52950-18-2
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2693370
Fórmula:
C₈H₇ClO₃ Ponto de Fusão: 119…121 °C Densidade: 1,48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798429 Número CAS: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |