Print…
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19499.03 L19499.06
L19499.03EA 62.6 EUR
L19499.03 L19499.06
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 2799-21-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 15° Boiling Point: 108-110°/8mm Beilstein Reference: 5376132 Optical Rotation: +6.5° (c=3.5 in methanol) MDL No.: MFCD00145220
Fórmula: C₄H₉NO
Ponto de ebulição: 108…110 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,048
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145220
Número CAS: 2799-21-5