Tributyl phosphite ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14307.AE
L14307.AP
L14307.AEEA
54.1
EUR
L14307.AE
L14307.AP
Tributyl phosphite ≥94%
Tributyl phosphite
Purity: 94%
CAS No.: 102-85-2
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -80°
Boiling Point: 125-128°/10mm
Beilstein Reference: 1703866
MDL No.: MFCD00009437
Fórmula:
C₁₂H₂₇O₃P Ponto de ebulição: 125…128 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 0,915 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009437 Número CAS: 102-85-2 EINECS: 203-061-3 |