Ethylene glycol monoisopropyl ether ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Isopropoxyethanol
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
L13241.AEEA
30.3
EUR
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
Ethylene glycol monoisopropyl ether ≥99%
Ethylene glycol monoisopropyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 109-59-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -60°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1732184
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00002866
Fórmula:
C₅H₁₂O₂ Peso Molecular: 104.15 g/mol Ponto de ebulição: 143 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0.903 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002866 Número CAS: 109-59-1 EINECS: 203-685-6 UN: 3271 ADR: 3 III |