Éter diglícidico do 1,4-butanodiol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Araldite RD-2
L12632.09
L12632.18
L12632.09EA
68.8
EUR
L12632.09
L12632.18
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol 96%
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol
Purity: 96%
CAS No.: 2425-79-8
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 157-158°/11mm
Beilstein Reference: 115238
MDL No.: MFCD00005146
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₄ Peso Molecular: 202.25 g/mol Ponto de ebulição: 157…158 °C (11 mmHg) Densidade: 1.049 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005146 Número CAS: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |