N,N-Dimethylglycine methyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11897.06
L11897.14
L11897.06EA
43.2
EUR
L11897.06
L11897.14
N,N-Dimethylglycine methyl ester ≥98%
N,N-Dimethylglycine methyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 7148-06-3
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1744788
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00059303
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 134…135 °C Densidade: 0,950 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00059303 Número CAS: 7148-06-3 UN: 3272 ADR: 3,III |