Sodium methanesulphinate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11360.06
L11360.14
L11360.03
L11360.06EA
88.8
EUR
L11360.06
L11360.14
L11360.03
Sodium methanesulphinate 95%
Sodium methanesulphinate
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Fórmula:
CH₃NaO₂S Ponto de Fusão: 227…230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040392 Número CAS: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |