(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate ≥97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L11133.18
L11133.30
L11133.18EA
26.8
EUR
L11133.18
L11133.30
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate ≥97% estabilizada
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-91-2
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -82°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 2506
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005137
Fórmula:
C₇H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 189 °C Ponto de Fusão: –82 °C Densidade: 1,078 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005137 Número CAS: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |