Acryloyl chloride 96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with phenothiazine
Stabilized with 400 ppm phenothiazine
Purity: 96%
CAS No.: 814-68-6
Molecular Formula: C3H3ClO
Formula Weight: 90.51
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Acrid
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 635744
UN No.: 3383
MDL No.: MFCD00000731
Fórmula:
C₃H₃ClO Ponto de ebulição: 74…76 °C Densidade: 1,114 Ponto de Inflamação: –4 °C (24 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000731 Número CAS: 814-68-6 EINECS: 212-399-0 UN: 3383 ADR: 6.1,I |