Methyl-2-methylnicotinate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09074.06
L09074.14
L09074.06EA
88.8
EUR
L09074.06
L09074.14
Methyl-2-methylnicotinate ≥97%
Methyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 65719-09-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 102-104°/10mm
MDL No.: MFCD00051961
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 102…104 °C (10 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051961 Número CAS: 65719-09-7 |