Print…
3-Hydroxypicolinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
L07489.06 L07489.03
L07489.06EA 133 EUR
L07489.06 L07489.03
3-Hydroxypicolinic acid ≥98%
3-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 874-24-8 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 118954
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 214 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006294
Número CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0