3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07250.03
L07250.06
L07250.03EA
57.3
EUR
L07250.03
L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 13788-84-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 3330
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂ Ponto de Fusão: 140…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051752 Número CAS: 13788-84-6 |