Print…
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethylphosphoramidodichloridate
L07231.06 L07231.14
L07231.06EA 51.5 EUR
L07231.06 L07231.14
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ≥97%
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride
Purity: 97% CAS No.: 677-43-0 Molecular Formula: C2H6Cl2NOP Formula Weight: 161.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 89-90°/20mm Beilstein Reference: 969956 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013896
Fórmula: C₂H₆Cl₂NOP
Ponto de ebulição: 89…90 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,360
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00013896
Número CAS: 677-43-0
EINECS: 211-641-2
UN: 3265
ADR: 8,II