3-Aminocrotononitrile mistura E/Z 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
L05316.22
L05316.36
L05316.22EA
48.3
EUR
L05316.22
L05316.36
3-Aminocrotononitrile mistura E/Z 96%
3-Aminocrotononitrile
Purity: 96%
CAS No.: 1118-61-2
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: ca 70-75°
Boiling Point: 120°/4mm
Beilstein Reference: 1719815
MDL No.: MFCD00008071
Fórmula:
C₄H₆N₂ Peso Molecular: 82.11 g/mol Ponto de ebulição: 120 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 70…75 °C Ponto de Inflamação: 154 °C (309 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008071 Número CAS: 1118-61-2 EINECS: 214-266-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |