2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L04924.22
L04924.36
L04924.22EA
43.1
EUR
L04924.22
L04924.36
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Purity: 98+%
CAS No.: 96-53-7
Molecular Formula: C3H5NS2
Formula Weight: 119.21
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 106332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00126013
Fórmula:
C₃H₅NS₂ Ponto de Fusão: 103…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00126013 Número CAS: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |