N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-55-7
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 605293
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008216
Fórmula:
C₅H₁₄N₂ Ponto de ebulição: 126…128 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0,818 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008216 Número CAS: 109-55-7 EINECS: 203-680-9 ADR: 8,II |