5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L03388.22
L03388.36
L03388.22EA
29
EUR
L03388.22
L03388.36
5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
5,5-Dimethylhydantoin
Purity: 97%
CAS No.: 77-71-4
Molecular Formula: C5H8N2O2
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2827
MDL No.: MFCD00005266
Fórmula:
C₅H₈N₂O₂ Ponto de Fusão: 174…178 °C Ponto de Inflamação: 193 °C (379 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005266 Número CAS: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |