Dichlorodiethylsilane 94%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94%
CAS No.: 1719-53-5
Molecular Formula: C4H10Cl2Si
Formula Weight: 157.12
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
Melting Point: -97°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 605313
UN No.: 1767
MDL No.: MFCD00000493
Fórmula:
C₄H₁₀Cl₂Si Ponto de ebulição: 129…131 °C Ponto de Fusão: –97 °C Densidade: 1,055 Ponto de Inflamação: 28 °C (82 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000493 Número CAS: 1719-53-5 EINECS: 217-005-0 UN: 1767 ADR: 8,II |