1-Butyl-2-urea 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
n-Butylurea
L02854.22
L02854.36
L02854.22EA
178
EUR
L02854.22
L02854.36
1-Butyl-2-urea 96%
1-Butyl-2-urea
Purity: 96%
CAS No.: 592-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1744775
Fórmula:
C₅H₁₂N₂O Ponto de Fusão: 92…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007956 Número CAS: 592-31-4 EINECS: 209-748-4 |