Print…
Hexaethylene glycol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02161.06 L02161.14
L02161.06EA 78 EUR
L02161.06 L02161.14
Hexaethylene glycol 96%
Hexaethylene glycol
Purity: 96% CAS No.: 2615-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH Formula Weight: 282.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 216-217°/4mm Beilstein Reference: 1638281 MDL No.: MFCD00002877
Fórmula: C₁₂H₂₆O₇
Ponto de ebulição: 216…217 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…7 °C
Densidade: 1,123
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002877
Número CAS: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1