N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal tech. 90% estabilizada, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Estabilização:
Stabilised with methanol 5-10%
L01642.06
L01642.14
L01642.06EA
59.3
EUR
L01642.06
L01642.14
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal tech. 90% estabilizada, Grau técnico
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Purity: 90%
CAS No.: 18871-66-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1420865
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008476
Fórmula:
C₆H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 118…120 °C Densidade: 0,911 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008476 Número CAS: 18871-66-4 EINECS: 242-641-0 UN: 1993 ADR: 3,II |