2-Methyl-2-thiazoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 2346-00-1
Molecular Formula: C4H7NS
Formula Weight: 101.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: -101°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104274
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005314
Fórmula:
C₄H₇NS Ponto de ebulição: 144…145 °C Ponto de Fusão: –101 °C Densidade: 1,072 Ponto de Inflamação: 37 °C (98 °F) |
Número MDL :
MFCD00005314 Número CAS: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 ADR: 3,III |