Brometo de Tálio (I), ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Thallium bromide
Ampolado sob argônio
35720.09
35720.18
35720.09EA
176
EUR
35720.09
35720.18
Brometo de Tálio (I), ultra seco ≥99.998% (baseado em metais)
Brometo de Tálio (I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Fórmula:
BrTl Ponto de ebulição: 815 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼460 °C Densidade: 7,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011273 Número CAS: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9258 |